Läs mer
Quickfit™ Rak slangadapter
Standard konisk led nr.:
19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med rak anslutning för infästning av gummislang mm
- Löstagbara plastskruvgängade kopplingar gör att flexibla slangar kan monteras enkelt och säkert
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Flexibel slang, gummislang |
| Inkluderar | Löstagbar skruvgänga i plast |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Rak slangadapter |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |