Läs mer
Quickfit™ Svanhalsadapter
Produktkod. 12435306
Konstorlek:
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12435306
Brand: Quickfit MA6/22
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har skruvförband för att ta emot termometrar och rör
  • Finns i olika hylsor, koner och gängstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 19/26
För användning med (applikation) Idealisk för att fästa termometrar, gasinloppsrör
Material Borsilikatglas
Produkttyp Svanhalsadapter
Trådstorlek 13