Läs mer
Quickfit™ Omärkta leder Koner
Konstorlek:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
55/44
Tjocklek (metrisk) vägg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,00 mm
2,30 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
Fri från all keramisk märkning
- Undviker problem med märkesförkolning vid höga temperaturer vilket kan ge ett ostädat utseende
- Tillverkad med noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
- Pyrex™ borosilikatglas för motståndskraft mot kemisk korrosion och termisk chock
- Koner tillverkade med skaftlängd på 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ledkon |
| Konstorlek | 19/26 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1,8 mm |