Läs mer
Quickfit™ Vakuummottagareadapter
Produktkod. 11382095
Höjd (metrisk):
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11382095
Brand: Quickfit RA3/22/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Leverera vätskor mellan glasbehållare under vakuum. QuickFit™ vakuummottagare adapter levereras med en sidoarm för enkel anslutning till vakuumförsörjning.
Leverera vätskor mellan glasbehållare under vakuum. QuickFit™ vakuummottagare adapter levereras med en sidoarm för enkel anslutning till vakuumförsörjning.
  • Leveransskaft inom kon
  • Med sidoarm för anslutning till vakuumförsörjning
  • Enkel anslutning till flexibla slangar via löstagbar plastskruvkoppling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 19/26
För användning med (utrustning) Flexibel slang
Höjd (engelska) 5,51 tum.
Höjd (metrisk) 140 mm
Inkluderar Löstagbar skruvgänga i plast, leveransskaft, sidoarm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vakuummottagare vinklad adapter
Standard konisk led nr. 19/26