Läs mer
Quickfit™ Vakuummottagareadapter
Produktkod. 11392095
Change view
Höjd (metrisk):
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Konstorlek Standard konisk led nr. Förpackningsstorlek
11392095 140 mm 24/29 19/26 Varje
11382095 140 mm 19/26 19/26 Varje
11302105 150 mm 24/29 24/29 Varje
11372095 110 mm 14/23 19/26 Varje
11312105 165 mm 29/32 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11392095 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer RA3/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.00 SEK
    764.57 SEK / Paket med 1
    Save 166.43 SEK
    17% Av
I lager
Leverera vätskor mellan glasbehållare under vakuum. QuickFit™ vakuummottagare adapter levereras med en sidoarm för enkel anslutning till vakuumförsörjning.
Leverera vätskor mellan glasbehållare under vakuum. QuickFit™ vakuummottagare adapter levereras med en sidoarm för enkel anslutning till vakuumförsörjning.
  • Leveransskaft inom kon
  • Med sidoarm för anslutning till vakuumförsörjning
  • Enkel anslutning till flexibla slangar via löstagbar plastskruvkoppling
Specifikationer
Konstorlek 24/29
För användning med (utrustning) Flexibel slang
Höjd (engelska) 5,51 tum.
Höjd (metrisk) 140 mm
Inkluderar Löstagbar skruvgänga i plast, leveransskaft, sidoarm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vakuummottagare vinklad adapter
Standard konisk led nr. 19/26