Läs mer
Quickfit™ Vakuummottagareadapter
Höjd (metrisk):
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Leverera vätskor mellan glasbehållare under vakuum. QuickFit™ vakuummottagare adapter levereras med en sidoarm för enkel anslutning till vakuumförsörjning.
- Leveransskaft inom kon
- Med sidoarm för anslutning till vakuumförsörjning
- Enkel anslutning till flexibla slangar via löstagbar plastskruvkoppling
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 19/26 |
| För användning med (utrustning) | Flexibel slang |
| Höjd (engelska) | 5,51 tum. |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Inkluderar | Löstagbar skruvgänga i plast, leveransskaft, sidoarm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Vakuummottagare vinklad adapter |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |