Läs mer
Quickfit™ Vertikal stänkhuvudadapter
Produktkod. 11312115
Change view
Konstorlek:
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Konstorlek Förpackningsstorlek
11312115 24/29 Varje
1 options
Produktkod. 11312115 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH17/23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    844.29 SEK / Paket med 1
    Save 180.71 SEK
    17% Av
I lager
Vanligtvis införd mellan en kolv och kondensor för att förhindra ''överföring'' av rå vätska
Vanligtvis insatt mellan en kolv och kondensor för att förhindra att rå vätska överförs
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Konstorlek 24/29
Produkttyp Vertikal stänkhuvudadapter