Läs mer
Quickfit™ Vattenuppskattare
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
10 ml
Ledtyp:
19/26-uttag
24/29 uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med BS 756
- Dean och Stark mönstermottagare för bestämning av vattenhalten i petroleumprodukter
- För användning med lösningsmedel som är lättare än vatten
- Borosilikatglas med graderat rör
- Mottagarna WE6/22/10T och WE6/33/10T är alla utrustade med PTFE GP Rotaflo™ kran för enkel dränering
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vattenuppskattare |
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Ledtyp | 24/29 uttag |