Läs mer
Quickfit™ Vatten fortfarande enkel destillation
Produktkod. 15838756
Change view
Spänning:
220 V
230 V
Förpackningsstorlek:
1 enhet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15838756 220 V 1 enhet
15828756 230 V 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15838756 Leverantör Scilabware Leverantörsnummer QWS4/220V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20291.25 SEK
    15270.84 SEK / Paket med 1
    Save 5020.41 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Quickfit™ Water Still Single Destillation innehåller ett antal drift- och säkerhetsfunktioner som gör den till det perfekta valet för ditt laboratorium.
  • Effektkapacitet 4 L/timme pyrogenfritt enkeldestillerat vatten
  • Destillatkvaliteten överensstämmer med Europeiska farmakopén för renat vatten& ASTM Typ 4.
  • Pyrex™ glaspanna och kondensor minimerar potentiell kontaminering av destillat från lakningseffekten av destillerat vatten på metallkomponenter
  • Destillat pH 5,0-6,5
  • Destillatets konduktivitet 3,0-5,0 uS/cm
  • 3kW förkromat värmeelement med 2 oberoende återställbara termostater skyddar destillationsapparaten i händelse av vattenavbrott
  • Lätt att rengöra. Ingen demontering av glasgods krävs
  • Kan monteras på vägg eller bänk
  • CE-märkt av oberoende provningsbyrå
  • Levereras med bruksanvisning/bruksanvisning
Specifikationer
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220 V
Wattal 3 kW
Flödeshastighet 4 L/hr.
Typ Vatten fortfarande enkel destillation