Läs mer
Quickfit™ Vatten fortfarande enkel destillation
Produktkod. p-7160082
Spänning:
220 V
230 V
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15838756
Brand: Scilabware QWS4/220V
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Quickfit™ Water Still Single Destillation innehåller ett antal drift- och säkerhetsfunktioner som gör den till det perfekta valet för ditt laboratorium.
  • Effektkapacitet 4 L/timme pyrogenfritt enkeldestillerat vatten
  • Destillatkvaliteten överensstämmer med Europeiska farmakopén för renat vatten& ASTM Typ 4.
  • Pyrex™ glaspanna och kondensor minimerar potentiell kontaminering av destillat från lakningseffekten av destillerat vatten på metallkomponenter
  • Destillat pH 5,0-6,5
  • Destillatets konduktivitet 3,0-5,0 uS/cm
  • 3kW förkromat värmeelement med 2 oberoende återställbara termostater skyddar destillationsapparaten i händelse av vattenavbrott
  • Lätt att rengöra. Ingen demontering av glasgods krävs
  • Kan monteras på vägg eller bänk
  • CE-märkt av oberoende provningsbyrå
  • Levereras med bruksanvisning/bruksanvisning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220 V
Wattal 3 kW
Flödeshastighet 4 L/hr.
Typ Vatten fortfarande enkel destillation