Läs mer
Plum™ QuickFix Elastisk gipsdispenser
Produktkod. 15761147
Change view
Inkluderar:
90 elastiska plåster
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15761147 90 elastiska plåster Varje
1 options
Produktkod. 15761147 Leverantör Plum™ Leverantörsnummer P5502
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Plåstren är hudkänsliga och andas. Dispensern kan användas var som helst med risk för skador och repor. Dispensern är designad för montering på alla stationära arbetsplatser.
  • Ger omedelbar och synlig tillgång till plåster
  • Varje plåster är redo att användas bara genom att dra det från dispensern
  • Varje plåster packas separat
  • Endast en hand behövs för att ansöka
  • Kan fyllas på efter behov
  • Lätt att se när den är tom
  • Lätt att stoppa mindre blödningar, även utan att färga de andra plåstren
  • Små dimensioner - lätt att hitta plats för QuickFix dispenser
  • Inkluderar en hylla för förvaring av små, relevanta föremål
  • Kan låsas så att den bara kan öppnas med nyckel - kan förhindra oönskat slöseri
  • Refill Product Artikelnummer: 5512
  • Specifications
    Djup (metriskt) 32 mm
    Inkluderar 90 elastiska plåster
    Bredd (metrisk) 230 mm
    Höjd (metrisk) 135 mm