Beskrivning
- Patentsökt designad med en avsmalnande självhäftande sida för att skapa enkelsidiga tråd- och kabelflaggor som är lätta att applicera utan felmatchade kanter eller exponerat lim
- Tillverkad av ett tufft polyestermaterial som motstår nötning, temperaturer på -40 °F till °248 F (-°40 C till 120 °C) och lösningsmedel som bränsle, olja och vatten
- Tillverkad med ett ultraaggressivt gummibaserat lim på den avsmalnande sidan för permanent användning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Spårning av tillgångar; Streckkodsmärkning; Komponent- och utrustningsmärkning; Data- och telekommunikationsmärkning; Elektrisk märkning; Allmän identifiering; Inventarie- och inspektionsmärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |