Läs mer
Brady™ QuickFlag Avsmalnande tråd- och kabelflaggetiketter för M210- och M211-skrivare
Produktkod. 31910364 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på vitt
Produktkod. Färg
31910364 Svart på vitt
1 options
Produktkod. 31910364 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 SEK
    438.75 SEK / Paket med 80
    Save 30.25 SEK
    6% Av
I lager
Flagga snabbt kablar och kablar med B-483-etikettmaterialet QuickFlag™ , med en avsmalnande design för att förhindra omatchade kanter.
  • Specialiserad – Patentansökt designad med en avsmalnande limsida för att skapa lättapplicerade ensidiga tråd- och kabelflaggor utan omaka kanter eller exponerat lim
  • Hållbar – Tillverkad av ett segt polyestermaterial som tål nötningar, temperaturer mellan -40 och 120 °C och lösningsmedel som bränsle, olja och vatten
  • Lim – Tillverkat med ett ultraaggressivt gummibaserat lim på den avsmalnande sidan för permanent användning
  • Certifierad – UL-godkänd enligt UL969, CSA-godkänd, RoHS-kompatibel enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863)
  • Flexibel – Skriv enkelt ut nästan var som helst med en Brady portabel etikettskrivare
  • För materialspecifik prestanda och egenskaper, se Technical Data Sheet (TDS)
Specifikationer
Typ av lim Permanent gummi
Färg Svart på vitt
Avsluta Gloss
Formatera Stansad
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, data- och telekommunikationsmärkning, kabel- och kabelmärkning, streckkodsmärkning, inventarie- och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M210, M210-LAB, M211
Etiketter per rad 1
Form V-formad
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (engelska) 1,75 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M21-223-483