Läs mer
Buerkle™ QuickPicker
Produktkod. 10040812 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Polypropen
Rostfritt stål (V4A)
Förpackningsstorlek:
Varje
Motsvarar ISTA-standard för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker).
Produktkod. 10040812
Brand: Buerkle™ 53220300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motsvarar ISTA-standard för frölängder på 10 mm (vete, havre) och 5 mm (lin, vicker).
Kärnprovtagaren QuickPicker är särskilt lämplig i de fall att bulkgods tas direkt från säckar eller påsar och måste fyllas direkt i originalprovtagningsflaskan. QuickPicker är okomplicerad i sin användning och rengöring.
  • Insticksdjup 30 cm, diameter 25 mm
  • Tillverkad av transparent polypropen för aggressiva kemikalier
  • Repsäker, steriliserbar och kostnadseffektiv
  • Avtagbar spets för enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Diameter (metrisk) 25 mm