Beskrivning
- Insticksdjup 30 cm, diameter 25 mm
- Tillverkad av transparent polypropen för aggressiva kemikalier
- Repsäker, steriliserbar och kostnadseffektiv
- Avtagbar spets för enkel rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Insticksdjup 300 mm |
| Inkluderar | Två 250 ml polyetenprovflaskor och en rengöringsborste |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISTA standard |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 50 cm |