Läs mer
Quifenadin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quifenadine |
| CAS | 10447-39-9 |
| Molekylformel | C20H23NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2 |
| LEDER | OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl(difenyl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4 |
| Formel vikt | 293.178 |