Läs mer
Quifenadin, TRC
Produktkod. 30411225
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30411225 100 mg
1 options
Produktkod. 30411225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ536000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quifenadine
CAS 10447-39-9
Molekylformel C20H23NO
Kvantitet 100 mg
Synonym Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2
LEDER OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl(difenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Formel vikt 293.178