Läs mer
Quillaic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quillaic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-14-30(24(34)35)19(15-25)18-7-8-21-26(3)11-10-22(32)27(4,17-31)20(26)9-12-28(21,5)29(18,6)16-23(30)33/h7,17,19-23,32-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,23+,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| Formel vikt | 486.3345 |