Läs mer
Contec™ Quiltec™ Jag moppar huvudet
BIOPHARMA
Produktkod. p-200055575 Handla allt Contec Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15815597
Brand: Contec™ MHQT0100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contec Quiltec I Mop Heads är tillverkade av 100 % 2-lagers polyester runt en rayonkärna, så de är idealiska även för renrum av högsta klass eftersom de genererar mycket små mängder partiklar och fibrer.
  • Tvåskikts 100 % stickad polyester över en rayonkärna
  • Gamma bestrålade med inte mindre än 25 kGy
  • 5 moppar dubbla påsar
  • Ca 18-20 kvm täckning
  • Intyg om överensstämmelse medföljer varje batch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Storlek 39 x 13 cm
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 5/påse, 8 påsar/Cs.
Färgkodad Nej
Material Quiltad polyester