Läs mer
Contec™ Quiltec™ I Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 11972435 Shop All Contec Products
Click to view available options
Mått (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
100 Pk. (Bulk)
150/påse, 6 påsar/Cs.
200/påse, 10 påsar/Cs. (Bulk)
25/påse, 40 påsar/Cs.
50/påse, 10 påsar/Cs.
50/påse, 20 påsar/Cs.
500/Cs.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 900
Product Code. 11972435
Brand: Contec™ QT199
Only null left
Add to basket
Add to basket
Rengör invändiga ytor, verktyg eller produkter. Quiltec™ I Wipes erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Dessa tåliga polyesterservetter är idealiska för renrumstillämpningar.
  • Dessa förseglade kantservetter erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Två lager quiltat polyestertyg är laserskuret och förseglat för att skapa fickor där ytterligare vätska kan fångas in.
  • Tvåskikts quiltad polyesterkonstruktion skapar en hållbar torkare med exceptionell absorptionsförmåga som —absorberar mer än dubbelt så mycket kapacitet som en enskikts torkare
  • Extremt låg i både partiklar och —fibrer, idealisk för invändig ytrengöring av processverktyg, avtorkning av produkter eller allmän rengöring
Order Info
Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3 och 4
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Förpackningsmängd 50/påse, 20 påsar/Cs.
Lager 2-ply