Läs mer
Contec™ Quiltec™ I Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15287159 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
100 Pk. (Bulk)
150/påse, 6 påsar/Cs.
200/påse, 10 påsar/Cs. (Bulk)
25/påse, 40 påsar/Cs.
50/påse, 10 påsar/Cs.
50/påse, 20 påsar/Cs.
500/Cs.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 900
Produktkod. 15287159
Brand: Contec™ QT11212B/100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör invändiga ytor, verktyg eller produkter. Quiltec™ I Wipes erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Dessa tåliga polyesterservetter är idealiska för renrumstillämpningar.
  • Dessa förseglade kantservetter erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Två lager quiltat polyestertyg är laserskuret och förseglat för att skapa fickor där ytterligare vätska kan fångas in.
  • Tvåskikts quiltad polyesterkonstruktion skapar en hållbar torkare med exceptionell absorptionsförmåga som —absorberar mer än dubbelt så mycket kapacitet som en enskikts torkare
  • Extremt låg i både partiklar och —fibrer, idealisk för invändig ytrengöring av processverktyg, avtorkning av produkter eller allmän rengöring
Beställningsinfo
Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3 och 4
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Förpackningsmängd 100 Pk. (Bulk)
Lager 2-ply