Läs mer
Contec™ Quiltec™ I Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 16695534
Change view
Mått (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
100 Pk. (Bulk)
150/påse, 6 påsar/Cs.
200/påse, 10 påsar/Cs. (Bulk)
25/påse, 40 påsar/Cs.
50/påse, 10 påsar/Cs.
50/påse, 20 påsar/Cs.
500/Cs.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 900
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Sterilitet Förpackningsstorlek
16695534 15 x 15 cm (6 x 6 tum) 200/påse, 10 påsar/Cs. (Bulk) Icke-steril -
16685534 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 50/påse, 10 påsar/Cs. Icke-steril -
15287159 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 100 Pk. (Bulk) Icke-steril Paket med 100
11972435 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 50/påse, 20 påsar/Cs. Icke-steril Paket med 100
16285232 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 500/Cs. Sterila -
13516940 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 150/påse, 6 påsar/Cs. Icke-steril Paket med 900
16675524 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 25/påse, 40 påsar/Cs. Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16695534 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer QT166B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7965.00 SEK
    7035.51 SEK / Paket med 2000
    Save 929.49 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Rengör invändiga ytor, verktyg eller produkter. Quiltec™ I Wipes erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Dessa tåliga polyesterservetter är idealiska för renrumstillämpningar.
  • Dessa förseglade kantservetter erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Två lager quiltat polyestertyg är laserskuret och förseglat för att skapa fickor där ytterligare vätska kan fångas in.
  • Tvåskikts quiltad polyesterkonstruktion skapar en hållbar torkare med exceptionell absorptionsförmåga som —absorberar mer än dubbelt så mycket kapacitet som en enskikts torkare
  • Extremt låg i både partiklar och —fibrer, idealisk för invändig ytrengöring av processverktyg, avtorkning av produkter eller allmän rengöring
Beställningsinfo
Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3 och 4
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 15 x 15 cm (6 x 6 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Förpackningsmängd 200/påse, 10 påsar/Cs. (Bulk)
Lager 2-ply