Läs mer
Contec™ Quiltec™ I Wipes
Beskrivning
Rengör invändiga ytor, verktyg eller produkter. Quiltec™ I Wipes erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Dessa tåliga polyesterservetter är idealiska för renrumstillämpningar.
- Dessa förseglade kantservetter erbjuder en extremt hög sorptionskapacitet. Två lager quiltat polyestertyg är laserskuret och förseglat för att skapa fickor där ytterligare vätska kan fångas in.
- Tvåskikts quiltad polyesterkonstruktion skapar en hållbar torkare med exceptionell absorptionsförmåga som —absorberar mer än dubbelt så mycket kapacitet som en enskikts torkare
- Extremt låg i både partiklar och —fibrer, idealisk för invändig ytrengöring av processverktyg, avtorkning av produkter eller allmän rengöring
Beställningsinfo
Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrum.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 3 och 4 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 30 x 30 cm (12 x 12 tum) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?