Läs mer
Quinacetol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinacetol |
| CAS | 2598-31-4 |
| Molekylformel | C11 H9 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c1-7(13)8-4-5-10(14)11-9(8)3-2-6-12-11/h2-6,14H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(O)c2ncccc12 |
| IUPAC-namn | 1-(8-hydroxyquinolin-5-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vikt | 187.0633 |