Läs mer
Quinacrine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepacrine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H |
| Formel vikt | 471.1611 |