Läs mer
Quinagolide hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinagolide hydrochloride |
| CAS | 94424-50-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H34ClN3O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CV205-502 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.85 mg/mL (8.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C2C(C[C@](N(CCC)C[C@@H](NS(N(CC)CC)(=O)=O)C3)([H])[C@@]3([H])C2)=CC=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.02 |
| Visa mer |