Läs mer
Kvinaldiksyra, 99 %
Produktkod. 10371384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371384 50 g Glasflaska 50g
10542771 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371384 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171050500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-10-7
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
MDL-nummer MFCD00006752
InChI-nyckel LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
IUPAC-namn kinolin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldic acid
Smältpunkt 159,0 °C till 161,0 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Beilstein 22, 71
Merck Index 15, 8162
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkalilösningar, lösliga i alkohol
Formel vikt 173.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinaldic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.