Läs mer
Kvinaldicsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30409608
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30409608 250 mg -
30418142 2.5 g 2.5g
30409752 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ585008250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16907-79-2
Molekylformel C10H6NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 195.15
IUPAC-namn natrium; Kinolin-2-karboxylat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldic Acid Sodium Salt
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Formel vikt 195.0296