Läs mer
Kvinaldicsyra natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinaldic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 195.0296 |