Läs mer
Quinaldine, 95+%
Produktkod. 10582911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582911 250 mL Glasflaska 250ml
10085683 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10582911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132172500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-63-4
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00006756
InChI-nyckel SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC-namn 2-metylkinolin
LEDER CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldine
Namnnotering 97%
Smältpunkt -2.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.0580g/mL, 1.058
Kokpunkt 248.0°C
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6070 to 1.6120
Kvantitet 250 mL
Beilstein 20, 387
Merck Index 15, 8163
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,ether and alcohol
Formel vikt 143.19
Procent renhet 95+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.