Läs mer
Quinaldine, 96 %
Produktkod. 11495433
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495433 25 g 25g
11405443 100 g 100g
11415443 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13412.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143,19 g/mol
Det är ett bedövningsmedel som används vid fisktransport. Används vid framställning av oljelösliga färgämnen. Används även i läkemedel mot malaria, vid tillverkning av färgämnen, livsmedelsfärgämnen, läkemedel och pH-indikatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett bedövningsmedel som används vid fisktransport. Används vid framställning av oljelösliga färgämnen. Används även i läkemedel mot malaria, vid tillverkning av färgämnen, livsmedelsfärgämnen, läkemedel och pH-indikatorer.
Löslighet Lösligt i vatten (2,5
g/L).
Anteckningar
Luft- och ljuskänsliga. Förvara mörkt och borta från luft. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från syraklorider och syraanhydrider. Det kan missfärgas till brunt vid förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-63-4
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00006756
InChI-nyckel SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC-namn 2-metylkinolin
LEDER CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldine
Smältpunkt -2 °C
Densitet 1.058
Kokpunkt 247 °C till 248 °C
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.612
Kvantitet 25 g
Beilstein 110309
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,8047
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,5 g/L).
Formel vikt 143.19
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinaldine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinaldine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.