Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Quinaldinröd, ren
Produktkod. 10200023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10200023 5 g Glasflaska 5g
10620545 25 g Glasflaska 25g
10638994 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10200023 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 377510050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-92-0
Molekylformel C21H23IN2
Molekylvikt (g/mol) 430.33
MDL-nummer MFCD00011968
InChI-nyckel JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
PubChem CID 5702759
LEDER [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldine red
Namnnotering Pure
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Färg Svart/grön eller blå till grå
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
IUPAC-namn 2-{2-[4-(dimetylamino)fenyl]etenyl}-1-etylkinolin-1-iumjodid
Formel vikt 430.32
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.