Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Quinaldinröd, ren
Produktkod. 10620545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10620545
Brand: Thermo Scientific Chemicals 377510250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-92-0
Molekylformel C21H23IN2
Molekylvikt (g/mol) 430.33
MDL-nummer MFCD00011968
InChI-nyckel JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
PubChem CID 5702759
LEDER [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldine red
Namnnotering Pure
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(1-etylkinolin-l-ium-2-yl)etenyl]-N,N-dimetylanilin;jodid
Formel vikt 430.32
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Svart/grön eller blå till grå
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.