Läs mer
Quinaldine Red, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 240°C (Decomposition) |
| CAS | 117-92-0 |
| MDL-nummer | MFCD00011968 |
| Synonym | Quinaldine red, Quinaldine red |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.33 |
| Kvalitet | Research |