Läs mer
Quinaldine Red, TRC
Produktkod. 30427365
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30427365 5 g
1 options
Produktkod. 30427365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ5850035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Molekylformel C21H23N2 . I
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(1-etylkinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimetylanilin; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 430.3
Formel vikt 430.0906