missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinalphos, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 16370168 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16370168 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16370168 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3246

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial

Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
Quinalphos13593-03-81000 μg/ml

Certifikat

Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinalphos
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 13593-03-8, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H15N2O3PS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel JYQUHIFYBATCCY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)OC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
IUPAC-namn dietoxi-kinoxalin-2-yloxi-sulfanyliden-$l^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 298.297
PubChem CID 26124
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:8712
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinalphos
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone

Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.