missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quinapril-d5 Hydrochloride (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinapril-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1356020-03-5 |
| Molekylformel | C25H26D5ClN2O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | CI-906-d5','PD-109452-2-d5','Accupril-d5','Accuprin-d5','Accupro-d5, Korec-d5, Korectic-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17?,21-,22+;/m1./s1/i4D,5D,6D,9D,10D; |
| LEDER | O=C(C(N[C@H](CCC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C(OCC)=O)C)N2CC3=C[C]=CC=C3C[C@H]2C(O)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?