Läs mer
Quinapril-etylester ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Etoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isokinolinkarboxylsyra-etylester), Mikromol™
Produktkod. 30051802
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051802 25 mg
1 options
Produktkod. 30051802 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0628.160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Quinapril-etylester ((3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Etoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isokinolinkarboxylsyra-etylester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinapril Ethyl Ester
CAS 103733-35-3
Analyt- eller komponentnamn Quinapril Ethyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C27 H34 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, ethyl ester, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]- (9CI), (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-Isoquinolinecarboxylic acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H34N2O5/c1-4-33-26(31)23(16-15-20-11-7-6-8-12-20)28-19(3)25(30)29-18-22-14-10-9-13-21(22)17-24(29)27(32)34-5-2/h6-14,19,23-24,28H,4-5,15-18H2,1-3H3/t19-,23-,24-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCC
IUPAC-namn etyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isokinolin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 466.57
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 466,2468 g/mol