Läs mer
Quinapril Ethyl Ester Maleic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinapril Ethyl Ester Maleic Acid Salt |
| CAS | 103733-36-4 |
| Molekylformel | C31H38N2O9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-2-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester (2Z)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34N2O5.C4H4O4/c1-4-33-26(31)23(16-15-20-11-7-6-8-12-20)28-19(3)25(30)29-18-22-14-10-9-13-21(22)17-24(29)27(32)34-5-2;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-14,19,23-24,28H,4-5,15-18H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t19-,23-,24-;/m0./s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)OCC.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;ethyl (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 582.64 |
| Formel vikt | 582.2577 |