Läs mer
Quinapril hydroklorid, 98 %
Produktkod. 15494399
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494399 100 mg 100mg
15474399 1 g 1g
15484399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61913.MC
 Begränsad artikel
I lager
Angiotensinomvandlande enzymhämmare | CAS: 82586-55-8 | C25H31ClN2O5 | 474,982 g/mol
Angiotensinkonverterande enzymhämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82586-55-8
Molekylformel C25H31ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 474.982
MDL-nummer MFCD00889215
InChI-nyckel IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Synonym quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
PubChem CID 54891
ChEBI CHEBI:8714
IUPAC-namn (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
LEDER CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinapril hydrochloride
Smältpunkt 120 °C till 130 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,8051
Formel vikt 474.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning