Läs mer
Quinapril hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16492146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492146 500 mg -
16408336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0477
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31ClN2O5
Kvantitet 500 mg
Synonym CI-906
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM)
LEDER O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 474.98
Formel vikt 474.98
Procent renhet 99.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus