missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinapril Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30132427
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132427 10 g
30134735 1 g
30003208 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ67000010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 82586-55-8
Molekylformel C25 H30 N2 O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 474.98
Synonym Quinapril hydrochloride, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-, Accupril, Accuprin, Accupro, Accupro 20, Accupron, Acequide, Acequin, Acuitel, Acuprel, Acupril, Asig, CI 906, Korec, Korectic, PD 109452-2, Quinazil, Quinopril
IUPAC-namn (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinapril hydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Formel vikt 474.1921
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.