missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinapyramine Dimethosulfate, LoGiCal

Produktkod. 30463736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463736 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463736 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3202.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinapyramine Dimethosulfate
CAS 3270-78-8
Analyt- eller komponentnamn Quinapyramine Dimethosulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H21 N6 . C H4 O4 S . C H3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Quinolinium, 4-amino-6-[(1,2-dihydro-2-imino-1,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)amino]-1,2-dimethyl-, methyl sulfate, methyl sulfate (1:1:1), Quinaldinium, 4-amino-6-[(2-amino-1,6-dimethylpyrimidinium-4-yl)amino]-1-methyl-, bis(methyl sulfate) (8CI), Quinolinium, 4-amino-6-[(2-amino-1,6-dimethyl-4(1H)-pyrimidinylidene)amino]-1,2-dimethyl-, methyl sulfate, mono(methyl sulfate) (9CI), Sulfuric acid, monomethyl ester, compd. with 4-amino-6-[(2-amino-1,6-dimethyl-4(1H)-pyrimidinylidene)amino]-1,2-dimethylquinolinium methyl sulfate (1:1) (9CI), Antrycide, Antrycide methyl sulfate, M 7555, Quinapyramine, Quinapyramine methosulfate, Quinapyramine methyl sulfate, Quinapyramine sulfate
InChI formel InChI=1S/C17H20N6.2CH4O4S/c1-10-7-14(18)13-9-12(5-6-15(13)22(10)3)20-16-8-11(2)23(4)17(19)21-16;2*1-5-6(2,3)4/h5-9,18H,1-4H3,(H2,19,20,21);2*1H3,(H,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER COS(=O)(=O)O.COS(=O)(=O)[O-].CN1C(=C\C(=N\c2ccc3c(c2)c(N)cc(C)[n+]3C)\N=C1N)C
IUPAC-namn 6-[(Z)-(2-amino-1,6-dimethylpyrimidin-4-ylidene)amino]-1,2-dimethylquinolin-1-ium-4-amine;methyl hydrogen sulfate;methyl sulfate
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 532.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 532.141 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.