Läs mer
Quinazoline, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Quinazoline |
| CAS | 253-82-7 |
| Molekylformel | C8H6N2 |
| MDL-nummer | MFCD00006712 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C1=C2C(=NC=N1)C=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.15 |
| Procent renhet | 98% |