Läs mer
Quinbolone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinbolone |
| CAS | 2487-63-0 |
| Molekylformel | C24 H32 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Quinbolone-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O2/c1-23-13-11-17(25)15-16(23)7-8-19-20-9-10-22(26-18-5-3-4-6-18)24(20,2)14-12-21(19)23/h5,11,13,15,19-22H,3-4,6-10,12,14H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC5=CCCC5 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(cyclopenten-1-yloxy)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.51 |
| Formel vikt | 352.2402 |