Läs mer
Quinclorac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinchlorac |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-3-5-1-2-7(12)8(10(14)15)9(5)13-4-6/h1-4H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 240.9697 |