Läs mer
Quinethazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinethazone |
| CAS | 73-49-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N3 O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Quinazolinesulfonamide','7-chloro-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-, 2-Ethyl-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxoquinazoline-6-sulfonamide, 2-Ethyl-7-chloro-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolone-6-sulfonamide, 7-Chloro-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide, 7-Chloro-2-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-sulfamoylquinazoline, 7-Chloro-2-ethyl-2,3-dihydro-4-oxo-(1H)-quinazoline-6-sulfonamide, 7-Chloro-2-ethyl-6-sulfamyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinone, Aquamox, CL 36010, Hydromox, Idrokin, Quimethazin, Quinethazon, Quinethazone, Quinethazonum |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN3O3S/c1-2-9-13-7-4-6(11)8(18(12,16)17)3-5(7)10(15)14-9/h3-4,9,13H,2H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,16,17) |
| LEDER | CCC1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2N1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 7-chloro-2-ethyl-4-oxo-2,3-dihydro-1H-quinazoline-6-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.74 |
| Visa mer |