Läs mer
Kinhydron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482668
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482668 100 g 100g
11472668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16681.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218.21 g/mol
Används för att mäta vätejonkoncentrationen (pH) i en lösning i ett kemiskt experiment. Det ger ett alternativ till den vanliga glaselektroden i en pH-mätare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används för att mäta vätejonkoncentrationen (pH) i en lösning i ett kemiskt experiment. Det ger ett alternativ till den vanliga glaselektroden i en pH-mätare.
Löslighet Något löslig i
vatten 4 g/L (20 °C).
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-34-3
Molekylformel C12H10O4
Molekylvikt (g/mol) 218.21
MDL-nummer MFCD00010310
InChI-nyckel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC-namn bensen-1,4-diol;cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinhydrone
Smältpunkt 168°C to 171°C
Densitet 1.4
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3919222
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,8058
Löslighetsinformation Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Formel vikt 218.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinhydrone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinhydrone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.