Läs mer
Kinhydron, 98,37 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470831 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11470831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215648225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 25g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinhydrone
CAS 106-34-3
Färg Klart
Analysprocentintervall 0.9837
Molekylformel C12H10O4
MDL-nummer MFCD00010310
Kvantitet 25 g
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
InChI-nyckel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC-namn bensen-1,4-diol; cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formel vikt 218.2
Fysisk form Kristallint pulver