Läs mer
Quinhydrone, 98 %
Produktkod. 10598902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10598902 100 g Glasflaska 100g
10511514 25 g Glasflaska 25g
10405861 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10598902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418771000
 Begränsad artikel
I lager
Quinhydrone, 98 %, Mängd: 100g, förpackning: Glasflaska, grön, smältpunkt: 168 grader. C till 172 grader. C, molekylvikt: 218,21, procentuell renhet: 98%, analysprocentintervall: 48,0 till 52% hydrokinon (HPLC), CAS: 106-34-3, ChEBI: CHEBI:26491, Densitet: 1,4000g/ml | CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-34-3
Molekylformel C12H10O4
Molekylvikt (g/mol) 218.21
MDL-nummer MFCD00010310
InChI-nyckel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC-namn bensen-1,4-diol;cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinhydrone
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Färg Klart
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 48,0 till 52 % hydrokinon (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 8174
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i varmt vatten, ammoniak, alkohol, eter, olösliga i petroleumeter
Formel vikt 218.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinhydrone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.